Learn More
Naproxen-Natrium, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A cyclooxygenase inhibitorNaproxen sodium acts as a nonselective inhibitor of Cox-1 and Cox-2. It serves as an anti-inflammatory agent with analgesic and antipyretic properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Naproxen sodium is the sodium salt of naproxen
- Naproxen sodium competitively suppresses prostaglandin formation and pyrogen release by blocking the conversion of arachidonic acid
Application
- It is suitable for cell culture research.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naproxen sodium |
| Schmelzpunkt | 259°C to 262°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 25 g |
| Merck Index | 14,6417 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water up to 100mg/mlSoluble in methanol and chloroform; Slightly soluble in ether; Insoluble in water. |
| Formelmasse | 252.24 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Naproxen sodium
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium (-)-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate