missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAPRT1 Antibody (CL0366) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52924UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NAPRT1 Monoclonal antibody specifically detects NAPRT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NAPRT1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| EC 2.4.2.11, FHA-HIT-interacting protein, FHIP, NAPRTase, nicotinate phosphoribosyltransferase, nicotinate phosphoribosyltransferase domain containing 1, Nicotinate phosphoribosyltransferase domain-containing protein 1, nicotinic acid phosphoribosyltransferase, PP3856 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q6XQN6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 93100 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0366 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?