missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NAPRT1 Antibody (CL0665) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52954PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NAPRT1 Monoclonal antibody specifically detects NAPRT1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NAPRT1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| EC 2.4.2.11, FHA-HIT-interacting protein, FHIP, NAPRTase, nicotinate phosphoribosyltransferase, nicotinate phosphoribosyltransferase domain containing 1, Nicotinate phosphoribosyltransferase domain-containing protein 1, nicotinic acid phosphoribosyltransferase, PP3856 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q6XQN6, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 93100 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0665 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur