Learn More
Naratriptan-2-carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30480251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30480251 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3787450.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naratriptan 2-Carboxylic Acid
CAS 874583-40-1
Summenformel C18H25N3O4S
Menge 0.5 mg
Synonym 3-(1-Methyl-4-piperidyl)-5-[2-(methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indole-2-carboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N3O4S/c1-19-26(24,25)10-7-12-3-4-15-14(11-12)16(17(20-15)18(22)23)13-5-8-21(2)9-6-13/h3-4,11,13,19-20H,5-10H2,1-2H3,(H,22,23)
SMILES CNS(=O)(=O)CCc1ccc2[nH]c(C(=O)O)c(C3CCN(C)CC3)c2c1
IUPAC-Name 3-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5-[2-(Methylsulfamoyl)ethyl]-1H-indol-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 379.47
Formelmasse 379.1566