Learn More
Narciclasine, MedChemExpress
Beschreibung
Narciclasine is a plant growth modulator. Narciclasine modulates the Rho/Rho kinase/LIM kinase/cofilin signaling pathway, greatly increasing GTPase RhoA activity as well as inducing actin stress fiber formation in a RhoA-dependent manner.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Narciclasine |
| CAS | 29477-83-6 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C14H13NO7 |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Lycoricidinol |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 26 mg/mL (84.62 mM) |
| SMILES | O=C1N[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=C2C3=C1C(O)=C4C(OCO4)=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.26 |
| Mehr anzeigen |