Learn More
Naringenin-Chalkon, TRC
Artikelnummer. 30474612
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474612 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474612 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN019485100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material trans-Naringenin chalcone
CAS 25515-46-2
Summenformel C15H12O5
Menge 100 mg
Synonym (2E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
InChI-Formel InChI=1S/C15H12O5/c16-10-4-1-9(2-5-10)3-6-12(18)15-13(19)7-11(17)8-14(15)20/h1-8,16-17,19-20H/b6-3+
SMILES C(/C=C/C1=CC=C(O)C=C1)(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O
IUPAC-Name (E)-3-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-TriHydroxyphenyl)prop-2-en-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 272.25
Formelmasse 272.07