Learn More
Naringin Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445429
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445429 25 g 25 Gramm
15455429 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445429 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63166.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein Zitrusbioflavanoid, das die Cytochrom-P-450 Monooxygenase-Aktivität hemmt
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activityNaringin is used to prepare naringin dihydrochalcone, which is about 300-1800 times sweeter than sugar. It is a citrus bioflavonoid reported to inhibit cytochrome P450 monooxygenase activity. It also acts as an inhibitor of cytochrome P450 enzymes. It is employed as an antioxidant, lipid lowering and anticancer agent. In addition to this, it is used in a study to assess aldosterone production by a human adrenocortical cell line and to improve cognitive deficits of Alzheimer's disease.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Zitrusbioflavanoid, das Cytochrom P-450-Monooxygenase-Aktivität hemmt. Naringin wird verwendet, um Naringin-Dihydrochalkon vorzubereiten, das ungefähr 300 – 1800 Mal süßer als Zucker ist. Es handelt sich um ein Zitrusbioflavonoid, dessen Aktivität die Zytochrom-P450-Monooxygenase hemmen soll. Wirkt auch als Inhibitor von Zytochrom-P450-Enzymen. Wird als Antioxidans, Lipidsenkungs- und Antikrebsmittel eingesetzt. Wird darüber in einer Studie zur Beurteilung der Aldosteronproduktion durch eine humane adrenokortische Zelllinie und zur Verbesserung der kognitiven Defizite der Alzheimer-Krankheit eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Aceton und warmer Essigsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10236-47-2
Summenformel C27H32O14
Molekulargewicht (g/mol) 580.54
MDL-Nummer MFCD00148888,MFCD00149445,MFCD01461988
InChI-Schlüssel DFPMSGMNTNDNHN-ZPHOTFPESA-N
Synonym 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside
PubChem CID 74787988
IUPAC-Name (2S)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2OC2=CC(O)=C3C(=O)C[C@H](OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naringin
Farbe Weiß bis gelb
Menge 25 g
Beilstein 102012
Merck Index 14,6425
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol,acetone and warm acetic acid.
Formelmasse 580.53
Physikalische Form Pulver