Learn More
Gravis Braune Enghalsflaschen aus Glas
Artikelnummer. 11722585
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
Anzahl pro Packung:
14/Packung
195/Packung
216/Packung
60Pack
Packungsgröße:
14 Stück
195 Stück
216 Stück
60 Stück
Artikelnummer. 11722585
Marke: Gravis C00873520
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Proben im Labor. Gravis Enghalsflaschen aus Braunglas sind zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien eingefärbt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1090 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 14/Packung
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 217 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 98 mm