Learn More
Gravis Braune Enghalsflaschen aus Glas
Beschreibung
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Bernstein |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Anzahl pro Packung | 216/Packung |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 57 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 27 mm |
| Produkttyp | Braune Flasche |