Learn More
Gravis Braune Enghalsflaschen aus Glas
Artikelnummer. 11783803
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
Anzahl pro Packung:
14/Packung
195/Packung
216/Packung
60Pack
Packungsgröße:
14 Stück
195 Stück
216 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11783803 250 mL 60Pack 60 Stück
11757225 10 ml 195/Packung 195 Stück
11743783 15 ml 216/Packung 216 Stück
11722585 1090 ml 14/Packung 14 Stück
4 options
Artikelnummer. 11783803
Marke: Gravis C00854EURO
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Proben im Labor. Gravis Enghalsflaschen aus Braunglas sind zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien eingefärbt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Bernsteinfarben
Innendurchmesser (metrisch) 20mm
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 60Pack
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 143 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 62 mm