Learn More
Gravis Braune Enghalsflaschen aus Glas
Artikelnummer. p-8000723
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
15 ml
250 mL
1090 ml
Anzahl pro Packung:
14/Packung
195/Packung
216/Packung
60Pack
Packungsgröße:
14 Stück
195 Stück
216 Stück
60 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
11757225 10 ml 195/Packung 195 Stück
11743783 15 ml 216/Packung 216 Stück
11783803 250 mL 60Pack 60 Stück
11722585 1090 ml 14/Packung 14 Stück
4 options
Artikelnummer. 11757225
Marke: Gravis A002121195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit für Proben im Labor. Gravis Enghalsflaschen aus Braunglas sind zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien eingefärbt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Bernsteinfarbig
Innendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Kalknatronglas
Anzahl pro Packung 195/Packung
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 51 mm
Produkttyp Flasche
Durchmesser (metrisch) 24 mm