Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Enghals-Flachbodenkolben
Artikelnummer. 10000411
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Packung Packungsgröße
10000411 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10000411 Lieferant Lenz Laborglasintrumente™ Lieferanten-Nr. 07045085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 €
    173.45 € / 1 Stück
    Sparen 46.55 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kolben mit flachem Boden und Bördelrand
  • Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 65 mm
Kapazität (metrisch) 6000 mL
Höhe (metrisch) 315 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung 1
Außendurchmesser (metrisch) 237 mm