Learn More
BRAND™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Glas
Artikelnummer. 10528781 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10528781
Marke: BRAND™ 92768
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Erlenmeyerkolben bestehen aus Boro 3.3 Glas und entsprechen DIN ISO 1773.
  • Mit Rollrand und Messskala
  • Schmaler Hals für kontrolliertes Ausgießen und Dispensieren
  • Unterschiedliche Packungsanzahl je nach Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN ISO 1773
Außendurchmesser (metrisch) Hals 52 mm
Kapazität (metrisch) 3000 ml
Material Borosilikatglas 3.3
Höhe (metrisch) 310 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung 2
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Graduated Ja
Außendurchmesser (metrisch) 187 mm