Learn More
Hirschmann™ Enghalsflasche aus LDPE, 10er-Pack
Artikelnummer. 16406969
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16406969
Marke: Hirschmann™ 769026025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE.
  • Enger Hals
  • LDPE
  • Ab 10 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 10 ml
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 9 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 9 mm
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 14
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 45,5 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL14
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar