Learn More
Hirschmann™ Enghalsflasche aus LDPE, 10er-Pack
Artikelnummer. 16446979
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
30 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16446979
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 769029325
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Enghalsflasche mit Schraubverschluss aus LDPE.
  • Enger Hals
  • LDPE
  • Ab 10 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 21 mm
Material LDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 21 mm
Anzahl pro Packung 10
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 28
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 212 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL28
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar