Learn More
Kautex™ LDPE-Enghalsflasche
Artikelnummer. 10292271
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Stück
1800 Stück
3600 Stück
Product Code. 10292271
missing translation for 'mfr': Kautex™ 2000070503
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Verwenden Sie Kautex™ Narrow Neck LDPE-Flaschen, naturfarben, im Labor als wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung von Forschung und Experimenten. Sichern Sie sie mit Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
  • Ohne Verschluss
  • Schmaler Mund
  • LDPE-Konstruktion
  • Metrische Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material LDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Enghalsflasche
Durchmesser (metrisch) 37.5 mm