Learn More
Kautex™ LDPE-Enghalsflasche
Artikelnummer. 10363731
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Stück
1800 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. 10363731
Marke: Kautex™ 2000070502
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Kautex™ Narrow Neck LDPE-Flaschen, naturfarben, im Labor als wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung von Forschung und Experimenten. Sichern Sie sie mit Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
  • Ohne Verschluss
  • Schmaler Mund
  • LDPE-Konstruktion
  • Metrische Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 ml
Material LDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Öffnung Eng
Produkttyp Flasche