Learn More
Kautex™ LDPE-Enghalsflasche
Artikelnummer. p-8013596
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Stück
1800 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10363731 3 ml 1 Stück
17898117 3 ml 1500 Stück
15941381 10 ml 3600 Stück
10393631 20 ml -
15951381 20 ml 1800 Stück
10292271 50 ml 1 Stück
10473331 100 ml 1 Stück
10057990 200 ml 1 Stück
15503503 250 ml 1 Stück
10393871 250 ml 1 Stück
10444461 1000 ml 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10363731
Marke: Kautex™ 2000070502
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie Kautex™ Narrow Neck LDPE-Flaschen, naturfarben, im Labor als wesentliches Hilfsmittel für die Durchführung von Forschung und Experimenten. Sichern Sie sie mit Verschlüssen, die separat erhältlich sind.
  • Ohne Verschluss
  • Schmaler Mund
  • LDPE-Konstruktion
  • Metrische Kapazität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 ml
Material LDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Verpackung Flasche
Menge Je 1
Öffnung Eng
Produkttyp Flasche