Learn More
Kautex™ LDPE-Enghalsflasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1500 Stück
1800 Stück
3600 Stück
Beschreibung
- Ohne Verschluss
- Schmaler Mund
- LDPE-Konstruktion
- Metrische Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 200 ml |
| Material | LDPE |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | Je 1 |
| Öffnung | Eng |
| Höhe (metrisch) | 133 mm |
| Produkttyp | Enghalsflasche |
| Durchmesser (metrisch) | 57.5 mm |