Learn More
Buerkle™ Enghals-Chemikalienflasche
Beschreibung
- Aus transparentem HDPE
- Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reagenzflasche |
| Material | HDPE |
| Enthält | Manipulationssicherer, blauer Schraubverschluss aus Polypropylen |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Farbe | Durchsichtig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viskose Öle |
| Höhe (metrisch) | 221 mm |
| Länge (metrisch) | 85 mm |
| Breite (metrisch) | 85 mm |