Learn More
Buerkle™ Enghals-Chemikalienflasche
Artikelnummer. 10184672
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Höhe (metrisch):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
10184672 500 ml 170 mm 1 Stück
10074170 100 ml 108 mm 1 Stück
10503631 250 mL 136 mm 1 Stück
10040052 1000 mL 221 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10184672
Marke: Buerkle™ 03400500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Höhe (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) 74 mm