Learn More
Buerkle™ Enghals-Chemikalienflasche
Artikelnummer. p-8002386
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Höhe (metrisch):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10074170
Marke: Buerkle™ 03400100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Universalflaschen zum Lagern, Verpacken, Entnehmen von Proben, Probenahme und Transport von Flüssigkeiten.
  • Aus transparentem HDPE
  • Manipulationssicherer PP-Schraubverschluss, blau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reagenzflasche
Material HDPE
Enthält Manipulationssicherer, blauer Schraubverschluss aus Polypropylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Durchsichtig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für viskose Öle
Höhe (metrisch) 108 mm
Länge (metrisch) 45 mm
Breite (metrisch) 45 mm