missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Enghals-Reagenzfläschchen aus Soda-Glas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussmaterial:
Bernsteinfarbiges Glas
Klarglas
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Beschreibung
Interchangeable hollow ground amber glass stopper.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Enthält | Interchangeable hollow ground amber glass stopper |
| Material | Soda Lime Glass |
| Anzahl pro Packung | 2 |
| Produkttyp | Reagent Bottle |
| Verschlussmaterial | Bernsteinfarbiges Glas |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur