missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Enghals-Reagenzfläschchen aus Soda-Glas

Artikelnummer. 12347048
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussmaterial:
Bernsteinfarbiges Glas
Klarglas
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12347048

Marke: Poulten Graf™ GS705/AM/F/2

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

With interchangeable hollow ground stopper

Interchangeable hollow ground amber glass stopper.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält Interchangeable hollow ground amber glass stopper
Material Soda Lime Glass
Anzahl pro Packung 2
Produkttyp Reagent Bottle
Verschlussmaterial Bernsteinfarbiges Glas
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt