Learn More
Poulten Graf™ Enghals-Reagenzfläschchen aus Soda-Glas
Artikelnummer. 12367038
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussmaterial:
Bernsteinfarbiges Glas
Klarglas
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussmaterial unitSize
12367038 100 ml Klarglas 10 Stück
12317048 100 ml Bernsteinfarbiges Glas 10 Stück
12327048 250 ml Bernsteinfarbiges Glas 10 Stück
12377038 250 ml Klarglas 10 Stück
12337048 500 ml Bernsteinfarbiges Glas 2 Stück
12347048 1000 ml Bernsteinfarbiges Glas -
6 options
Artikelnummer. 12367038
Marke: Poulten Graf™ GS705/C/10
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
With interchangeable hollow ground stopper
Interchangeable hollow ground amber glass stopper.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Enthält Interchangeable hollow ground clear glass stopper
Material Soda Lime Glass
Anzahl pro Packung 10
Produkttyp Reagent Bottle
Verschlussmaterial Klarglas