Learn More
Hirschmann™ Quadratische Enghalsflasche, 100er-Pack
Artikelnummer. 16437009
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16437009
Marke: Hirschmann™ 7690580
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige quadratische Enghalsflasche aus HDPE mit Schraubverschluss aus LDPE und gerippten Seiten für hohe Stabilität und besseren Halt.
  • Enger Hals
  • Quadratisch
  • HDPE
  • Ab 100 ml Größe
  • Naturfarben
  • Mit Schraubverschluss aus LDPE
  • Seitlich gerippt
Spezifikation
Flaschenoberfläche Transparent
Kapazität (metrisch) 100 ml
Reinigung Gas/Chemie/Strahlung
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) Hals 18 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 13 mm
Material HDPE
Halsinnendurchmesser (metrisch) 13 mm
Anzahl pro Packung 100
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL 18
Verschlussfarbe Naturfarben
Inhalt und Lagerung Bei 5 bis 40 °C lagern
Closure Included Ja
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 111 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße GL18
Durchmesser (metrisch) 33 x 41 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar