Beschreibung
- Hygienische Nylonbürsten
- Robuster Aluminiumgriff
- Schmale Pinselform
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Reinigungspinsel |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Spitzentyp | Eng |
| Durchmesser (metrisch) Borste | 14 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Röhrchen mit 7 bis 14 mm Durchmesser |
| Länge (metrisch) | 1100 mm |