Learn More
Globe Scientific Narrow Stem-Transfer-Pipeten
Artikelnummer. 31923714 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1.2 mL
4 mL
4.5 mL
15 mL
Verpackungsart:
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Einzelverpackt, 100/PK, 5 Pk/Cs.
Packungsgröße:
2500 Stück
500 Stück
5000 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verpackungsart Packungsgröße
31923714 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923596 4 mL Einzelverpackt, 100/PK, 5 Pk/Cs. 5000 Stück
31924054 4 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 5000 Stück
31924071 4.5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923577 1.2 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 Stück
31923569 1.2 mL Einzelverpackt, 100/PK, 5 Pk/Cs. 500 Stück
31923583 1.2 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
31923693 15 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 Stück
31921837 15 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31923714 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 136020
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schmalstämmige Transferpipetten verfügen über lange, dünne Stämme, die flexibel sind und gebogen werden können, um enge Öffnungen und Rohre mit kleinem Durchmesser zu erreichen.
  • Material: Niedrigdichtes Polyethylen (LDPE)
  • Verpackung: Die nicht-sterilen Transfer-Pipets von Globe Scientific sind in einer einzigartigen Spenderbox verpackt. Diese praktische Box ist klein und kompakt und ideal für den Einsatz auf der Werkbank. Die klappbare Frontplatte lässt sich für schnellen Zugang zu den Pipeten öffnen und kann geschlossen werden, wenn sie nicht verwendet werden, um den Inhalt sauber zu halten.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Saugvolumen (metrisch) 3 mL
Kalibriert Nein
Material LDPE
Sterilität Unsteril
Tropfen/ml 24
Skala Nein
Länge (angloamerikanisch) 3,4 in.
Verpackungsart 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Farbe Naturfarben
Volumen (metrisch) 4 mL
Länge (metrisch) 85 mm
Typ Schmalstämmiges Transferrohr
Einwegprodukt Einmalgebrauch