Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nateglinid
Artikelnummer. 16594364 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594364 5 g 5 Gramm
16584364 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594364 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462980050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105816-04-4 | C19H27NO3 | 317.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105816-04-4
Summenformel C19H27NO3
Molekulargewicht (g/mol) 317.43
InChI-Schlüssel CZCVBLROPSHDRZ-YESZJQIVSA-N
IUPAC-Name (2R)-3-Phenyl-2-{[(1S,3S)-3-(Propan-2-yl)cyclohexyl]formamido}Propanosäure
SMILES CC(C)[C@H]1CCC[C@@H](C1)C(=O)N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nateglinide
Schmelzpunkt 129.0°C to 130.0°C
Menge 5 g
Formelmasse 317.42