Learn More
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen, silanisiert
Artikelnummer. 12450258
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Flaschenhalstyp:
Standard
Weit
Packungsgröße:
100 Stück
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 12450258
Marke: Thermo Scientific™ C4015S2W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Thermo Scientific™ National 15 x 45 mm-Schraubgewindefläschchen gewährleisten dank ihres gleichmäßig flachen Bodens die Sicherheit der Einsätze.
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit 15 x 45 mm-Schraubgewinde haben einen gleichmäßig flachen Boden für sicheren Stand in Einsätzen.
  • Original 4 ml Waters WISP™ Autosampler-Fläschchen
  • Borosilikat-Klarglas Typ 1, Klasse A oder 51A bernsteinfarbiges Glas, in höchster Qualität
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld
  • AP2000™ Fläschchen mit hoher Rückgewinnung haben einen konischen Boden für maximale Probenextraktion
  • Glastic™ Fläschchen bestehen aus einem Kunststofffläschchen mit festem Glaseinsatz
  • Deaktivierte Fläschchen sind mit NSC Silanisierung oder Kimshield™ Vorbehandlung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 4 ml
Flaschenhalstyp Weit
Arbeitsvolumen (metrisch) 4 ml
Höhe (metrisch) 45 mm
Marking Spot I-D