Learn More
Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüsse mit Septa für Röhrchen für die Headspace-Analyse
Artikelnummer. 10508425
Change view
Click to view available options
Septum:
Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon
SepCap eingegossenes Polyethylen
Transparentes PTFE/graues Butyl
Produkttyp:
Bördelverschluss
Druckentlastung
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Artikelnummer. Septum Produkttyp unitSize
10508425 Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon Druckentlastung 100 Stück
10678605 SepCap eingegossenes Polyethylen - 250 Stück
12400298 Transparentes PTFE/graues Butyl Bördelverschluss 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 10508425
Marke: Thermo Scientific™ C402037AP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
20 mm Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum für Röhrchen für die Headspace-Analyse
  • Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum sind anwenderfreundlich und reduzieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Magnetische Bördelverschlusskappen können in CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ und anderen automatischen Probengebern mit magnetischen Transportvorrichtungen verwendet werden
  • PurePak™ PTFE/Silikon-Dichtungen werden in Glasgefäßen verpackt, um ihre Reinheit bis zur Verwendungsstelle zu erhalten
  • SepCap™ aus geformtem Polyethylen eignet sich für die kurzfristige Lagerung oder für Fälle, in denen ein wiederholter Zugriff auf das Röhrchen erforderlich ist
Bestellinformationen:
Septum und Crimp-Verschlüsse auch einzeln erhältlich.
Hinweis:
SepCap ist für die kurzzeitige Lagerung vorgesehen. SepCap nicht bei erhöhten Temperaturen verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C4020-37AP
Material Aluminium, Silikon
Septum Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon
Produktlinie National
Verschlussgröße 20mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace Vials
Produkttyp Druckentlastung