Learn More
Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüsse mit Septa für Röhrchen für die Headspace-Analyse
Artikelnummer. 10678605
Change view
Click to view available options
Septum:
Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon
SepCap eingegossenes Polyethylen
Transparentes PTFE/graues Butyl
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
Produkttyp:
Bördelverschluss
Druckentlastung
Artikelnummer. Septum unitSize Produkttyp
10678605 SepCap eingegossenes Polyethylen 250 Stück -
10508425 Aluminiumfolie/weißes Hochtemperatur-Silikon 100 Stück Druckentlastung
12400298 Transparentes PTFE/graues Butyl 100 Stück Bördelverschluss
3 options
Artikelnummer. 10678605
Marke: Thermo Scientific™ C402031
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
Minimieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den schnellen, komfortablen Thermo Scientific™ National 20 mm-Crimp-Verschlüssen mit Septa.
20 mm Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum für Röhrchen für die Headspace-Analyse
  • Crimp-Verschlüsse mit vormontiertem Septum sind anwenderfreundlich und reduzieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Magnetische Crimp-Verschlusskappen können in CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ und anderen automatischen Probengebern mit magnetischen Transportvorrichtungen verwendet werden
  • PurePak™ PTFE/Silikon-Crimp-Verschlusskappen werden in Glasgefäßen verpackt, um ihre Reinheit bis zur Verwendungsstelle zu erhalten
  • Die SepCap™ aus Polyethylen eignet sich für die kurzfristige Lagerung oder für Fälle, in denen ein wiederholter Zugriff auf das Röhrchen erforderlich ist
Septum und Crimp-Verschlüsse auch einzeln erhältlich.
SepCap ist nicht zur kurzfristigen Lagerung geeignet. SepCap nicht bei erhöhten Temperaturen verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C4020-31
Material Polyethylene, Molded Polyethylene
Septum SepCap eingegossenes Polyethylen
Produktlinie National
Verschlussgröße 20mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Headspace Vials