Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Klar
Verschlusstyp:
Phenolharz
Polypropylen
Polypropylen, geflanscht
Septum:
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Septum aus weißem reinem PTFE
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Unit Size:
100 Stück
Description
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt:
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Farbe (Dichtung) | Red/White |
| Beschreibung | Klarglas; schwarze PP-Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon; in Polybeutel |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | PTFE, Silikon, Silicone |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Verpackungsart | Polybeutel; |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Polypropylen |
| Show More |