Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Artikelnummer. 11925693
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Klar
Verschlusstyp:
Phenolharz
Polypropylen
Polypropylen, geflanscht
Septum:
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Septum aus weißem reinem PTFE
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Packungsgröße:
100 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Septum Verpackungsart unitSize
11925693 Bernsteinfarben Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11911613 Durchsichtig Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; 100 Stück
11921613 Klar Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Polybeutel; 100 Stück
11931613 Bernsteinfarben Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; 100 Stück
11941613 Bernsteinfarbig Polypropylen Weißes PTFE Polybeutel; 100 Stück
11985673 Durchsichtig Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt Aufbewahrungsschale 100 Stück
11995673 Bernsteinfarben Polypropylen Septum aus weißem reinem PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11945683 Durchsichtig Phenolharz PTFE/Silikon/PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11995683 Bernsteinfarbig Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11925693 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401358AW
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt:
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe (Dichtung) Red/White
Beschreibung Braunglas; Beschriftungsfeld; schwarze PP-Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon; in Aufbewahrungsbox
Farbe Bernsteinfarben
Material PTFE, Silikon, Silicone
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Verpackungsart Aufbewahrungsschale
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Polypropylen, geflanscht
Verschlussgröße 8-425