Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Artikelnummer. 11941613
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Klar
Verschlusstyp:
Phenolharz
Polypropylen
Polypropylen, geflanscht
Septum:
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Septum aus weißem reinem PTFE
Weißes PTFE
Verpackungsart:
Aufbewahrungsschale
Polybeutel;
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlusstyp Septum Verpackungsart unitSize
11941613 Bernsteinfarbig Polypropylen Weißes PTFE Polybeutel; 100 Stück
11911613 Durchsichtig Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; 100 Stück
11921613 Klar Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE Polybeutel; 100 Stück
11931613 Bernsteinfarben Polypropylen Rotes PTFE/weißes Silikon Polybeutel; 100 Stück
11985673 Durchsichtig Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon - vorgeschlitzt Aufbewahrungsschale 100 Stück
11995673 Bernsteinfarben Polypropylen Septum aus weißem reinem PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11945683 Durchsichtig Phenolharz PTFE/Silikon/PTFE Aufbewahrungsschale 100 Stück
11995683 Bernsteinfarbig Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
11925693 Bernsteinfarben Polypropylen, geflanscht Rotes PTFE/weißes Silikon Aufbewahrungsschale 100 Stück
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11941613
Marque: Thermo Scientific™ C4013019A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
  • Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt: 
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe (Dichtung) White
Beschreibung Braunglas; schwarze PP-Kappe; Septum aus weißem PTFE; in Polybeutel
Farbe Bernsteinfarbig
Material PTFE
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum Weißes PTFE
Verpackungsart Polybeutel;
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Polypropylen
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.