Learn More
Thermo Scientific™ National Kits aus zusammengesetzten Fläschchen mit Standard-Öffnung, Kappe und Septum
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National Montierte Standard-Kits aus Fläschchen, Verschluss und Septum bieten Komfort, Effizienz und die Möglichkeit der gestapelten Lagerung.
- Verpackt in praktischen Fläschchentabletts mit transparentem Deckel oder in preiswerten Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Sofern nicht anders angegeben, werden alle Verschlusskappen aus hochreinem Polypropylen hergestellt
Inhalt:
100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
Tekniske data
Tekniske data
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Farbe (Dichtung) | White |
| Beschreibung | Braunglas; schwarze PP-Kappe; Septum aus weißem nichtrecyceltem PTFE; in Aufbewahrungsbox |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | PTFE |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Septum aus weißem reinem PTFE |
| Verpackungsart | Aufbewahrungsschale |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Verschlusstyp | Polypropylen |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?