Learn More
Thermo Scientific™ Target™ Montierte 10-425 Kappen und Septen
Beschreibung
Die praktischen Thermo Scientific™ National montierten Target 10-425 Verschlusskappen und Septen mindern Kontamination durch die Handhabung.
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gelb: Septa: Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Farbe | Gelb |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Produktlinie | National Assembled Target |
| Verschlussgröße | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraube |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.