Learn More
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit Bördelverschluss für Autosampler
Artikelnummer. 11563810 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
2.5 ml, 11 mm, durchsichtig
8 mm x 40 mm-Gläschen mit Bördelrand, durchsichtiger flacher Glasboden, 1.2 ml
Volumen (metrisch):
1.2 ml
2.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
Artikelnummer. Beschreibung Volumen (metrisch) unitSize
11563810 8 mm x 40 mm-Gläschen mit Bördelrand, durchsichtiger flacher Glasboden, 1.2 ml 1.2 ml 125 Stück
10702357 2.5 ml, 11 mm, durchsichtig 2.5 ml 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 11563810
Marke: Thermo Scientific™ 60180501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Autosamplerfläschchen mit Bördelverschluss sind in verschiedenen Größen in Klar- oder Braunglas lieferbar.
Thermo Scientific™ National Autosamplerfläschchen mit Bördelverschluss sind durchsichtig oder bernsteinfarben und in verschiedenen Größen lieferbar.
Bestellinformationen:
Verschlüsse sind separat zu bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 8 mm x 40 mm-Gläschen mit Bördelrand, durchsichtiger flacher Glasboden, 1.2 ml
Volumen (metrisch) 1.2 ml
Arbeitsvolumen (metrisch) 1,2 ml
Verschlussgröße 8 mm