Learn More
Thermo Scientific™ National Fläschchen mit Bördelverschluss für Autosampler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
2.5 ml, 11 mm, durchsichtig
8 mm x 40 mm-Gläschen mit Bördelrand, durchsichtiger flacher Glasboden, 1.2 ml
Volumen (metrisch):
1.2 ml
2.5 ml
Packungsgröße:
100 Stück
125 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Autosamplerfläschchen mit Bördelverschluss sind durchsichtig oder bernsteinfarben und in verschiedenen Größen lieferbar.
Bestellinformationen:
Verschlüsse sind separat zu bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 8 mm x 40 mm-Gläschen mit Bördelrand, durchsichtiger flacher Glasboden, 1.2 ml |
| Volumen (metrisch) | 1.2 ml |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 1,2 ml |
| Verschlussgröße | 8 mm |