Learn More
Thermo Scientific™ National elektronische Bördel- und Entbördelungszangen
Artikelnummer. 12631935
Click to view available options
Typ:
Elektrische Bördelzange
Größe:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Artikelnummer. 12631935
Marke: Thermo Scientific™ ECR13C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
  • Hochwertige Ausführung für lange Haltbarkeit und Nutzungsdauer
  • Lackiert, plattiert und beschichtet für maximale Korrosionsbeständigkeit
  • Texturierte Grifffläche für sicheren Halt
Aluminiumverschlüsse können mit einem einzigen Knopfdruck angebracht oder entfernt werden.
Montieren oder entfernen Sie Aluminiumverschlüsse einfach per Knopfdruck. Thermo Scientific™ National elektronische Bördel- und Entbördelungszangen bieten anpassbare Bördeleinstellungen, die mit den meisten Verschlusstypen kompatibel sind.
Manuelle Crimper
  • Leichte Präzisions-Crimper
  • Zum Aufbringen von Verschlüssen auf Chromatographie- oder Serumröhrchen, gewährleisten sicheres und reproduzierbares Bördeln
  • Der Griff besitzt eine justierbare Stellschraube, sodass Verschlüsse mit Septum unterschiedlicher Dicke aufgebördelt werden können
  • Werkseitig auf das ordnungsgemäße Bördeln von Verschlüssen mit Standarddicke eingestellt
Zangen zum manuellen Entbördeln
  • Zum Entfernen von Verschlüssen von Chromatographie- oder Serumröhrchen mit nur minimaler Beschädigung des Röhrchenrandes
  • Entbördelkopf einfach auf den Verschluss aufsetzen, und zum Entfernen drücken
  • Zur Verwendung mit Standard-Aluminiumverschlüssem; kann auch viele Stahlverschlussarten entfernen
Zange zum manuellen Entdeckeln
  • Geschmiedete Zange, mit angepasster Grifffläche zum Entfernen der aufgeführten Verschlussgrößen
  • Zange einfach an der Verschlussoberseite ansetzen und zum Entfernen des Verschlusses drücken und nach oben ziehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anzahl pro Packung Je 1
Typ Elektrische Bördelzange
Zur Verwendung mit (Geräte) Aluminum Seal
Größe 13 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrielle Chromatographie
Produktlinie National
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.