Learn More
Thermo Scientific™ Vial Inserts mit flachem Boden
Artikelnummer. 11583850 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. unitSize
11583850 1000 Stück
1 options
Artikelnummer. 11583850
Marke: Thermo Scientific™ 60180722
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific Vial Inserts mit flachem Boden sind in anwenderfreundlichen Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 200 ul ; 5mm OD
Außendurchmesser (metrisch) 5 mm OD
Volumen (metrisch) 200 μl
Produkttyp Einsatz