Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific Headspace 20 mm-Bördelversiegelungen
Click to view available options
Farbe:
Gold
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Headspace 20 mm-Bördeldichtungen ohne Einlage sind mit allen Headspace-Fläschchen kompatibel.
- Schnell, bequem und kontaminationsfrei
- 20 mm Bördelverschlüsse mit vormontierten Septen für Headspace-Fläschchen
- Magnetische Bördelverschlusskappen können in CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ und anderen automatischen Probengebern mit magnetischen Transportvorrichtungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Einteilig; verzinnter Stahl; ohne Einlage |
| Farbe | Gold |
| Material | Einteilig; verzinnter Stahl; ohne Einlage |
| Produktlinie | National |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Headspace-Fläschchen |