Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen im Format 15 x 45 mm für 4 ml
Artikelnummer. 10373065
Click to view available options
Volumen (metrisch):
350 μl
500 μl
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10373065
Marke: Thermo Scientific™ C4015641
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Fläschcheneinsätze bieten zahlreiche Optionen einschließlich konischem Glas, Polyspring und Pulled-Point.
Thermo Scientific™ National Fläschcheneinsätze bieten zahlreiche Optionen einschließlich konischem Glas, Polyspring und Pulled-Point.
  • Nenn-Außendurchmesser 6 mm oder 8 mm für 15 x 45 mm große 4 ml Röhrchen
  • Deaktivierte Einsätze sind NSC-silanisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung C4015-641
Material Glass
Volumen (metrisch) 500 μl
Modell Polyspring
Basisausführung Konisch
Produktlinie National
Typ Insert
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 x 45 mm 4 ml-Fläschchen