Learn More
Thermo Scientific™ National Einsätze für Fläschchen im Format 15 x 45 mm für 4 ml
Click to view available options
Volumen (metrisch):
350 μl
500 μl
1 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Fläschcheneinsätze bieten zahlreiche Optionen einschließlich konischem Glas, Polyspring und Pulled-Point.
- Nenn-Außendurchmesser 6 mm oder 8 mm für 15 x 45 mm große 4 ml Röhrchen
- Deaktivierte Einsätze sind NSC-silanisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | C4015-641 |
| Material | Glass |
| Volumen (metrisch) | 500 μl |
| Modell | Polyspring |
| Basisausführung | Konisch |
| Produktlinie | National |
| Typ | Insert |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 15 x 45 mm 4 ml-Fläschchen |