Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific Einsätze für Target LoVial™ Fläschchen mit weiter Öffnung;
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 6 mm eignen sich diese Thermo Scientific™ National Einsätze für Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung.
Marke: Thermo Scientific™ C4010-630TS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05000kg
Beschreibung
Mit einem nominellen Außendurchmesser von 6 mm eignen sich diese Thermo Scientific™ National Einsätze für Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung.
- Pulled Point Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Nominaler Außendurchmesser von 6 mm für Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Zur Anwendung mit:
- Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung
- Snap-It™ Schnappverschluss-Fläschchen mit weiter Öffnung
- Target DP™ Fläschchen
- Target Fläschchen mit weiter Öffnung
Spezifikation
150 µl, Glas, konisch, mit Feder oben | |
Einsatz wird am Rand des Fläschchens eingehängt | |
Target LoVial Fläschchen mit weiter Öffnung |
150 µl | |
National™ |