Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ vormontierte Target™ DP™ Kits
Artikelnummer. p-4526330
Click to view available options
Verschlussfarbe:
Blau
Rot
Septum:
PTFE / rotem Gummi
PTFE/Silikon/PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Septen aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE
Farbe:
Bernsteinfarbig
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11901593
Marke: Thermo Scientific™ C4000180W
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
National Scientific vormontierte Target DP™ Kits beinhalten 100 Fläschchen mit aufgesetzter Verschlusskappe und Septum.
  • Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzter Verschlusskappe und Septum
  • Verpackt in praktischen Verpackungsboxen mit durchsichtigen Deckeln oder in Polybeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe (Dichtung) Red
Beschreibung PTFE/red rubber septa; Clear glass I-D
Farbe Klar
Material Glass
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE / rotem Gummi
Verschlussgröße 9- 425mm
Marking Spot Yes