Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific Elektronische Handgeräte zum Aufbördeln und Entdeckeln
Artikelnummer. 11593820 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. unitSize
11593820 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11593820
Marke: Thermo Scientific™ 60180555
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific Elektronische Handgeräte zum Aufbördeln und Entdeckeln gewährleisten ein schnelles und effektives Aufbördeln und Entdeckeln von Röhrchen.
  • Netzteil (7,5 V DC) mit Steckersatz für gängige Netzsteckdosentypen der meisten Länder
  • Aufbördeln und Entdeckeln von Hunderten Röhrchen pro Charge
  • Benutzerfreundlich und einfach aufzuladen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ersatzakku, 7,2 V
Produktlinie National