Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum
Beschreibung
National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum verhindern effektiv ein Durchdrücken des Septums.
- Septum und Verschlusskappen aus Polypropylen sind fest miteinander verbunden und bilden ein integrales System
- Kein Durchdrücken des Septums
- Erhältlich mit verschiedenen GPI Gewindegrößen und vorgeschlitztem Septum zum einfacheren Durchstechen mit dünnen Kanülen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PTFE / weiß Silikon Septa ; 8-425 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. |
| Produktlinie | National |
| Verschlussgröße | 8-425 |