Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum
Artikelnummer. 12413678
Change view
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Verschlussgröße:
10-425
13-425
8-425
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Vorgeschlitzt Verschlussgröße unitSize
12413678 No 10-425 100 Stück
12423678 Ja 10-425 100 Stück
10006704 No 8-425 100 Stück
10096454 Ja 13-425 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 12413678
Marke: Thermo Scientific™ C401068A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum verhindern effektiv ein Durchdrücken des Septums.
  • Septum und Verschlusskappen aus Polypropylen sind fest miteinander verbunden und bilden ein integrales System
  • Kein Durchdrücken des Septums
  • Erhältlich mit verschiedenen GPI Gewindegrößen und vorgeschlitztem Septum zum einfacheren Durchstechen mit dünnen Kanülen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung PTFE / weiß Silikon Septa ; 10-425
Farbe Weiß, Schwarz
Material PTFE, Silikon, Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Septum Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in.
Produktlinie National
Verschlussgröße 10-425