Learn More
Thermo Scientific™ National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum
Click to view available options
Vorgeschlitzt:
Ja
No
Verschlussgröße:
10-425
13-425
8-425
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
National Scientific™ Schraubgewinde-Verschlusskappen mit Bonded Septum verhindern effektiv ein Durchdrücken des Septums.
- Septum und Verschlusskappen aus Polypropylen sind fest miteinander verbunden und bilden ein integrales System
- Kein Durchdrücken des Septums
- Erhältlich mit verschiedenen GPI Gewindegrößen und vorgeschlitztem Septum zum einfacheren Durchstechen mit dünnen Kanülen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Vorgeschlitzte PTFE / weiß Silikon Septa ; 10-425 |
| Farbe | Weiß, Schwarz |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | Bonded Red PTFE / weiß Silikon , 0,005 in. |
| Produktlinie | National |
| Verschlussgröße | 10-425 |